Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Promote cell attachment and expand growth with this 1,900mL flask that provides a large culture area in a single layer.
Marca:  Thermo Scientific™ 132097
101.22 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24329" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12606147
  • 133.00€ / pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Promote cell attachment and expand growth with the Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flask that provides a large culture area in a single layer.
Durable and easy to use:
  • Blow-molded
  • One-piece design with straight neck and molded grip notches
  • Bold printed graduations from 100 to 500mL in 50mL graduations
  • Large writing patch
  • Prominent stacking feet on upper surface for reliable stacking in incubators and under culture hood
High-quality assurance:
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Non-pyrogenic
  • Vacuum-gas plasma tissue-culture treated polystyrene for uniform surface chemistry, cell attachment, spreading and promoting cell growth
  • 0.2μm pore size hydrophobic membrane in filter cap for sterile gas exchange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polystyrene
12
Sterile
Vent/Close
Cell Culture-treated
Straight
1
Flat
300 cm²
Documenti
Application Notes
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1267632 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number132097
Numero di lotto1409498 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number132097
Numero di lotto1372867 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number132097
Numero di lotto1394978 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number132097
Numero di lotto1307795 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number132097
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks > Nunc 300cm2 Cell Culture treated Flas, Vent/close
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.