Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Multi Dish, 4-well
Applicazioni con risultati affidabili e di qualità costantemente elevata durante la vitrificazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 179830
387.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10756864
  • 443.00€ / pezzi 120
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le piastre per IVF Thermo Scientific™ Nunc™ a 4 pozzetti offrono risultati costantemente affidabili per IVF e vitrificazione degli embrioni perché soddisfano i rigorosi requisiti per i test, la certificazione e la convalida IVF.
Caratteristiche innovative per qualità elevata e facilità d'uso:
  • garantisce il corretto orientamento dei pozzetti e impedisce la contaminazione incrociata grazie a coperchio e piastra con intaglio
  • Impedisce graffi sul fondo dei pozzetti e favorisce un veloce raggiungimento dell'equilibrio della temperatura con il bordo rialzato da 0.8 mm
  • Il trattamento della superficie Nunclon Delta garantisce l'uniformità di una superficie maggiormente idrofila
  • La superficie idrofobica non trattata facilita le colture embrionali a microgoccia
  • Certificato di conformità disponibile per ogni lotto
Prodotto sottoposto a test rigorosi, certificato e omologato per IVF:
  • marchio CE, approvazione FDA e testato tramite saggio su embrioni murini (MEA) allo stadio 1-cellulare
  • Prodotto in conformità con ISO 13485 con completa rintracciabilità del lotto
  • Sterile (SAL 10e-6)
  • Apirogeno (test LAL)
  • Polistirene USP classe VI
  • Testato al rilascio del lotto (MEA)
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed, MEA-tested, HSSA-tested
1.9 cm2/well
Sterile
4
4
66 mm
Non-treated IVF Dish, 4-well
Polystyrene (USP Class VI)
Non-treated
120
66 mm
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto185324 Tipo di certificatoCertificato di Irradiazione Data21/04/2025 Catalog Number179830
Numero di lotto184861 Tipo di certificatoCertificato di Irradiazione Data05/03/2025 Catalog Number179830
Numero di lotto183977 Tipo di certificatoCertificato di Irradiazione Data19/01/2025 Catalog Number179830
Numero di lotto183977 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/02/2025 Catalog Number179830
Numero di lotto183880 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2025 Catalog Number179830
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Multi Dish, 4-well > Untreated, 4-well
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.