Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Multi Dish, 4-well
Applicazioni con risultati affidabili e di qualità costantemente elevata durante la vitrificazione.
443.00€ - 513.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed, MEA-tested, HSSA-tested |
---|---|
Area di coltura | 1.9 cm2/well |
Materiale | Polystyrene (USP Class VI) |
Sterilità | Sterile |
Conteggio pozzetti | 4 |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10404532
![]() |
Thermo Scientific™
144444 |
Nunclon Delta |
513.00€
pezzi 120 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10756864
|
Thermo Scientific™
179830 |
Non-treated |
443.00€
pezzi 120 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Le piastre per IVF Thermo Scientific™ Nunc™ a 4 pozzetti offrono risultati costantemente affidabili per IVF e vitrificazione degli embrioni perché soddisfano i rigorosi requisiti per i test, la certificazione e la convalida IVF.
Caratteristiche innovative per qualità elevata e facilità d'uso:
- garantisce il corretto orientamento dei pozzetti e impedisce la contaminazione incrociata grazie a coperchio e piastra con intaglio
- Impedisce graffi sul fondo dei pozzetti e favorisce un veloce raggiungimento dell'equilibrio della temperatura con il bordo rialzato da 0.8 mm
- Il trattamento della superficie Nunclon Delta garantisce l'uniformità di una superficie maggiormente idrofila
- La superficie idrofobica non trattata facilita le colture embrionali a microgoccia
- Certificato di conformità disponibile per ogni lotto
Prodotto sottoposto a test rigorosi, certificato e omologato per IVF:
- marchio CE, approvazione FDA e testato tramite saggio su embrioni murini (MEA) allo stadio 1-cellulare
- Prodotto in conformità con ISO 13485 con completa rintracciabilità del lotto
- Sterile (SAL 10e-6)
- Apirogeno (test LAL)
- Polistirene USP classe VI
- Testato al rilascio del lotto (MEA)
Specifica
CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed, MEA-tested, HSSA-tested | |
Polystyrene (USP Class VI) | |
4 | |
4 | |
66 mm |
1.9 cm2/well | |
Sterile | |
120 | |
66 mm |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.