Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps
BIOPHARMA
Massima adesione per un'ampia gamma di tipi di cellule.
Marca:  Thermo Scientific™ 156502
102.20 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10354451
  • 146.00€ / pezzi 32
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le fiasche con trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ con tappi pieni garantiscono la massima adesione di una vasta gamma di tipi di cellule. La superficie delle fiasche è sottoposta al trattamento Nunclon™ Delta per garantire un'omogenea crescita cellulare. I tappi di sfiato/chiusura con i contrassegni a Y consentono una facile verifica visiva della posizione di sfiato e consentono un sufficiente scambio di gas.
Caratteristiche
  • Per ciascun contenitore viene fornito un certificato Nunclon Delta, che include i test su quattro diversi tipi di cellule.
  • I colli ampi e corti, le pareti laterali diritte e i tappi a 1/3 di giro sono ottimizzati per il funzionamento robotizzato.
  • Tappi di sfiato/chiusura con contrassegni a “Y” - se uno dei segmenti del simbolo “Y” è rivolto verso l'alto, il tappo è in posizione di sfiato.
  • Sterilizzati con irradiazione gamma, con certificazione di apirogenicità.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nunc Flask 175cm², Solid Cap, Straight Neck, 32/Cs
Straight
1
Flat
175 cm²
Polystyrene
32
Sterile
Solid
Nunclon Delta
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto183112 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/04/2025 Catalog Number156502
Numero di lotto182808 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/01/2025 Catalog Number156502
Numero di lotto183744 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number156502
Numero di lotto172223 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/12/2024 Catalog Number156502
Numero di lotto183744 Tipo di certificatoCertificato di Irradiazione Data18/12/2024 Catalog Number156502
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps > Nunc Flask 175cm2, Vent/Close Cap, Straight Neck, 32/Cs
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.