Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps
Massima adesione per un'ampia gamma di tipi di cellule.
145.00€ - 225.00€
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10068780
![]() |
Thermo Scientific™
153732 |
80 cm² | Solid |
145.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13245219
|
Thermo Scientific™
156505 |
175 cm² | Vent/Close |
167.00€
pezzi 32 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10354451
![]() |
Thermo Scientific™
156502 |
175 cm² | Solid |
146.00€
pezzi 32 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10490033
|
Thermo Scientific™
163371 |
25 cm² | Solid | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Le fiasche con trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ con tappi pieni garantiscono la massima adesione di una vasta gamma di tipi di cellule. La superficie delle fiasche è sottoposta al trattamento Nunclon™ Delta per garantire un'omogenea crescita cellulare. I tappi di sfiato/chiusura con i contrassegni a Y consentono una facile verifica visiva della posizione di sfiato e consentono un sufficiente scambio di gas.
Caratteristiche- Per ciascun contenitore viene fornito un certificato Nunclon Delta, che include i test su quattro diversi tipi di cellule.
- I colli ampi e corti, le pareti laterali diritte e i tappi a 1/3 di giro sono ottimizzati per il funzionamento robotizzato.
- Tappi di sfiato/chiusura con contrassegni a “Y” - se uno dei segmenti del simbolo “Y” è rivolto verso l'alto, il tappo è in posizione di sfiato.
- Sterilizzati con irradiazione gamma, con certificazione di apirogenicità.
Specifica
Polystyrene | |
Sterile |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.