Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps
Massima adesione per un'ampia gamma di tipi di cellule.
Marca: Thermo Scientific™ 163371
Descrizione
Le fiasche con trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ con tappi pieni garantiscono la massima adesione di una vasta gamma di tipi di cellule. La superficie delle fiasche è sottoposta al trattamento Nunclon™ Delta per garantire un'omogenea crescita cellulare. I tappi di sfiato/chiusura con i contrassegni a Y consentono una facile verifica visiva della posizione di sfiato e consentono un sufficiente scambio di gas.
Features:
- Nunclon Delta Certification including testing on four different cell types is provided in each case.
- Short, wide necks allow for easy access.
- Sterilized by gamma irradiation and certified to be non-pyrogenic.
Ordering Information:
Extra caps included in every carton.
Includes:
Caps
Specifica
Nunc Flask 25 cm², Solid Cap, Angled Neck, 160/Cs | |
Ad angolo | |
20 | |
Flat | |
25 cm² |
Polystyrene | |
160 | |
Sterile | |
Solid | |
Nunclon Delta |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
167518 | Certificato di conformità | 06/12/2024 | 163371 |
164988 | Certificato di conformità | 06/12/2024 | 163371 |
159683 | Certificato di conformità | 06/12/2024 | 163371 |
158550 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 163371 |
168943 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 163371 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.