Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
Perform adherent cell cultures in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes.
Marca: Thermo Scientific™ 146183
413.25 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Perform adherent cell cultures in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes.
Features:- Polystyrene tubes, polyethylene caps
- Flat-sided tube provides 5.5cm2 culture area for grow of adherent cells
- Flat-sided tube allows easy microscopy; a coverslip can be used in the tube
- Medium retained in the flat-sided tube in horizontal position
- Treated with Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta covering
Specifica
Polyethylene | |
14 mm | |
Cell Culture Tube, 7mL | |
Natural | |
Polistirene | |
600 | |
Nunclon Delta Cell Culture Treated | |
Fondo rotondo |
White | |
Culture Tube | |
Screw Cap | |
100 mm | |
100 | |
7 ml | |
Sterile |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
182857 | Certificato di Irradiazione | 17/01/2025 | 146183 |
182857 | Certificato di conformità | 17/01/2025 | 146183 |
181971 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 146183 |
163647 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 146183 |
173151 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 146183 |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.