Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
BIOPHARMA
Perform adherent cell cultures in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes.
549.00€ - 551.00€
Specifica
Product Type Culture Tube
Materiale chiusura Polyethylene
Colore chiusura White
Colore Natural
Materiale Polystyrene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Volume (sistema metrico) di lavorazione Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Volume (sistema metrico) di lavorazione Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
10682641
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
145470
Push-on Cap 7 mL Round
549.00€
pezzi 600
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10222821
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
146183
Screw Cap 7 ml Fondo rotondo
551.00€
pezzi 600
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Perform adherent cell cultures in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes.
Features:
  • Polystyrene tubes, polyethylene caps
  • Flat-sided tube provides 5.5cmculture area for grow of adherent cells
  • Flat-sided tube allows easy microscopy; a coverslip can be used in the tube
  • Medium retained in the flat-sided tube in horizontal position
  • Treated with Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta covering
Warranty: 90 days.
Specifica
Specifica
Culture Tube
White
Polystyrene
Sterile
Polyethylene
Natural
Nunclon Delta Cell Culture Treated
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes