Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Minimize plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Plate in place of your standard 96-well plate.
Marca: Thermo Scientific™ 167574
124.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Minimize plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Plate in place of your standard 96-well plate. When filled with sterile water or media, the surrounding moat acts an evaporation buffer during extended incubation, yielding consistent, viable cells across the entire 96-well plate that in turn enhances productivity for cell-based assays. Enabling the use of all 96 wells allows researchers to plan experiments more efficiently, resulting in potentially less cost and related product waste.
Specifica
All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Microplate | |
Polystyrene | |
96 | |
Nunclon Delta | |
Less waste, fewer resources used | |
1 |
Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility | |
0.35 cm2/well | |
1/Pk., 50/Cs. | |
Clear | |
Low Flange | |
400 μL | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
50 | |
Case of 50 |
Videos
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
185261 | Certificato di conformità | 06/03/2025 | 167574 |
182422 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 167574 |
175389 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 167574 |
180217 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 167574 |
173403 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 167574 |