Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
A full range of quality serological pipettes to support each stage of cell culture research
Marca:  Thermo Scientific™ 170376N
140.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16470911
  • 199.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Yes
Serological Pipette, 5 year shelf life
Sterile
Bulk, 25/bag
Rnase and DNase free, human DNA free, non-cytotoxic, non-pyrogenic
Polystyrene
25/Pk., 100/Cs.
50 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoBA03018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2021 Catalog Number170376N
Numero di lottoGJ18010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2021 Catalog Number170376N
Numero di lottoII18009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2021 Catalog Number170376N
Numero di lottoIK18011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2021 Catalog Number170376N
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes > Thermo Scientific™