Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
A full range of quality serological pipettes to support each stage of cell culture research
66.95€ - 454.00€
Specifica
Descrizione | Serological Pipette, 5 year shelf life |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16400901
|
Thermo Scientific™
170353N |
1 mL | Individual Paper/Plastic Wrap |
199.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16410901
|
Thermo Scientific™
170354N |
2 mL | Individual Paper/Plastic Wrap |
126.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16420901
|
Thermo Scientific™
170355N |
5 mL | In confezione singola, in carta/plastica a strappo, con tappo |
66.95€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16430901
|
Thermo Scientific™
170356N |
10 mL | Individual Paper/Plastic Wrap |
84.15€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16440901
|
Thermo Scientific™
170357N |
25 mL | Individual Paper/Plastic Wrap |
147.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16450901
|
Thermo Scientific™
170358N |
50 mL | Individual Paper/Plastic Wrap |
242.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16460901
|
Thermo Scientific™
170364N |
1 mL | Individual Plastic Wrap |
192.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16470901
|
Thermo Scientific™
170365N |
2 mL | Individual Plastic Wrap |
95.50€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16480901
|
Thermo Scientific™
170366N |
5 mL | Individual Plastic Wrap |
72.20€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16490901
|
Thermo Scientific™
170367N |
10 mL | Individual Plastic Wrap |
73.45€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16400911
|
Thermo Scientific™
170368N |
25 mL | Individual Plastic Wrap |
133.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16410911
|
Thermo Scientific™
170369N |
50 mL | Individual Plastic Wrap |
189.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16420911
|
Thermo Scientific™
170371N |
1 mL | Bulk, 50/bag |
172.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16430911
|
Thermo Scientific™
170372N |
2 mL | Bulk, 50/bag |
84.05€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16669752
|
Thermo Scientific™
170373N |
5 mL | Bulk, 50/bag |
377.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16450911
|
Thermo Scientific™
170374N |
10 mL | Bulk, 50/bag | N/A | N/A | N/A | |||||
16679752
|
Thermo Scientific™
170374N |
10 mL | Bulk, 50/bag |
454.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16460911
|
Thermo Scientific™
170375N |
25 mL | Bulk, 25/bag |
147.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16470911
|
Thermo Scientific™
170376N |
50 mL | Bulk, 25/bag |
199.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
Stringent quality specifications, and convenient features make Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes a great choice for daily lab work. Bold, clear bi-directional graduations make it easy-to-read fluid volumes and dispensing amounts. Choose from a broad selection of sizes and packaging options.
Product Details:
- Wide Range of Volumes and Packaging Option
- Color-coded pipettes and packaging for convenient volume selection
- Individually packed pipettes in either paper/plastic or plastic peel for high sterility assurance
- Reduce packaging waste with bulk packed options
Certified Calibration of Accuracy and Precise Graduations
- Ensures dispensing accuracy +/-2% for 1mL and 2 mL and +/-1% for 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL at full volume
Clear, Bold, Bi-directional Graduations
- High contrast graduations for easy-to-read volumes
- Reverse graduations aid in determining dispensing volume
Negative Graduations
- Increase pipette capacity, and accommodates additional volumes
Filter Plug
- Prevent aerosol or liquid contamination of the pipetting device while further reducing sample-to-sample contamination risks
Specifications:
- Material: Ultra clear, 100% virgin polystyrene for maximum clarity
- Contaminant Free: RNase/DNase free, Human DNA free, Non-Cytotoxic, Non-Pyrogenic
- Sterility: E-Beam irradiation to SAL of 10-6
- Shelf Life: 5 years from Manufacturing Date
Product Testing
- Certificate of Quality
Specifications
Serological Pipette, 5 year shelf life | |
Polystyrene | |
Sterile |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.