Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
A full range of quality serological pipettes to support each stage of cell culture research
Marca:  Thermo Scientific™ 170367N
54.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16490901
  • 73.45€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Yes
Serological Pipette, 5 year shelf life
Sterile
Individual Plastic Wrap
Rnase and DNase free, human DNA free, non-cytotoxic, non-pyrogenic
Polystyrene
100/Pk., 200/Cs.
10 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes >