Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Vertical Microplate Storage Racks
Store and transport samples in microplates, deep-well plates and cryobank racks safely and conveniently using Thermo Scientific™ Nunc™ Vertical Microplate storage racks.
Marca:  Thermo Scientific™ 367002
153.51 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10327812
  • 209.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Store and transport samples in microplates, deep-well plates and cryobank racks safely and conveniently using Thermo Scientific™ Nunc™ Vertical Microplate storage racks. These autoclavable aluminum racks are ideal for genome library storage, DNA and RNA libraries, storage of compounds for high throughput screening.
Features:
  • Adjustable shelves fit any plate or tube rack
  • Vertical design optimizes room in chest and upright freezers
  • Retainer clip holds plates securely in place
  • Handles on top for easy transport
  • Alignment rod on the front side secures plates and allows for barcode reading
Accommodates:
  • 18 Low Profile Microplates
  • 10 Standard Height Microplates
  • (6) 1ml Deep Well Plates
  • (5) 2mL Deep Well Plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vertical Microplate Rack
Autoclavable
Microplates
Rettangolare
1
5.31 in.
3.74 in.
Nunc microplate storage rack, vertical design with adjustable shelves
Natural
Aluminum
1
13.5 cm
9.5 cm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto185513 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/01/2025 Catalog Number367002
Numero di lotto185365 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/01/2025 Catalog Number367002
Numero di lotto2339396 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/12/2024 Catalog Number367002
Numero di lotto2332783 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/12/2024 Catalog Number367002
Numero di lotto2315260 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/12/2024 Catalog Number367002
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Vertical Microplate Storage Racks > Nunc Microplate Storage Rack, vertical design with adjustable shelves; Natural
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.