Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Dishes
BIOPHARMA
Features a superior cell culture surface with demonstrated performance that elevates stem cell and cell culture research.
Marca:  Thermo Scientific™ 174932
141.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24318" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15277905
  • 197.00€ / 7 confezioni
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
With the super low cell attachment surface, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Plates and Dishes consistently promote 3D spheroids and organoids culture, aiding you in cancer spheroid formation and stem cell differentiation for disease modeling and drug screening.
Significant qualities of the Nunclon Sphera culture surface:
Optimizing spheroid formation
  • Allows cells to grow in suspension with virtually no cell attachment
  • Supports many different cell types and their ability to generate spheroids
  • Enables consistent, repeatable cell growth
Growing 3D cancer cultures
  • Minimizes variability and supports the consistent formation of cancer spheroids that simulate the 3D structures of tumor growth, providing a better model system for studying tumor cell progression and efficacy of anticancer agents in vitro
Promoting formation of embryoid bodies (EB)
  • Demonstrates superior quality for embryoid body formation of pluripotent stem cells with minimal spontaneous differentiation
  • Resultant cells able to differentiate into all three germ layers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Multipiastra a 6 pozzetti
Multiwell Plate
7
Sterile
Priva di prodotti animali; non pirogena, testata per endotossine (0.5 EU/ml); classe di reattività biologica USP VI
9.6 cm2
1
Nunclon Sphera
6
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto112501 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data31/03/2025 Catalog Number174932
Numero di lotto112407 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/02/2025 Catalog Number174932
Numero di lotto112408 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/12/2024 Catalog Number174932
Numero di lotto112307 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number174932
Numero di lotto112409 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number174932
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Dishes > Multidish 6-Well, Culture Area 9.6cm2
Shelf Life
  • 4 years