Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Dishes
Features a superior cell culture surface with demonstrated performance that elevates stem cell and cell culture research.
197.00€ - 393.00€
Specifica
Tipo | Multiwell Plate |
---|---|
Trattamento superficiale | Nunclon Sphera |
Sterilità | Sterile |
Certificazione/Conformità | Priva di prodotti animali; non pirogena, testata per endotossine (0.5 EU/ml); classe di reattività biologica USP VI |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15257905
![]() |
Thermo Scientific™
174930 |
Multipiastra a 24 pozzetti | 1.9 cm2 |
197.00€
7 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15267905
![]() |
Thermo Scientific™
174931 |
Nunclon Sphera 12-Well Plate, case of 7 | 3.8 sq. cm |
197.00€
7 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15277905
![]() |
Thermo Scientific™
174932 |
Multipiastra a 6 pozzetti | 9.6 cm2 |
197.00€
7 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15287905
![]() |
Thermo Scientific™
174943 |
Nunclon Sphera 35mm Dish, case of 20 | 8.8 sq. cm |
277.00€
20 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15297905
|
Thermo Scientific™
174944 |
Nunclon Sphera 60mm Dish, case of 20 | 21.5 sq. cm |
318.00€
20 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15207915
|
Thermo Scientific™
174945 |
Piastra 90 mm | 56.7 cm2 |
393.00€
20 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
With the super low cell attachment surface, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Plates and Dishes consistently promote 3D spheroids and organoids culture, aiding you in cancer spheroid formation and stem cell differentiation for disease modeling and drug screening.
Optimized performance for 3D cell culture
- Allows cells to grow in suspension with virtually no cell attachment
- Supports many different cell types to generate spheroids
- Promotes consistent formation of cancer spheroids that simulate the 3D structures of tumor growth
- Demonstrates superior quality for embryoid body formation of pluripotent stem cells with minimal spontaneous differentiation
- Proven efficacy in supporting long-term organoid culture
Certifications/Compliance
- Animal origin-free
- Nonpyrogenic: Endotoxin tested (0.5 EU/mL)
- Biologically inert: USP biological reactivity class VI
- High level of sterility: SAL 10-6, ethylene oxide gas sterilization
- Shelf life: 4 years from the date of manufacture
Specifica
Multiwell Plate | |
Nunclon Sphera | |
Sterile | |
Priva di prodotti animali; non pirogena, testata per endotossine (0.5 EU/ml); classe di reattività biologica USP VI |
Shelf Life
- 4 years