Learn More
Cole-Parmer™ Fascette serracavi in nylon
Ties continue to hold tension even in oily spray or wet environments. Cole-Parmer™ Nylon Cable Ties feature a durable locking mechanism that holds securely even when used to bundle vibrating or flexing materials.
30.10€ - 61.95€
Specifica
Tipo Fascette serracavi
Materiale Nylon
Quantità Confezione da 1000
Certificazione/Conformità Componente UL riconosciuto
Da utilizzare con (applicazione) Semplice applicazione manuale delle fascette o tramite uno strumento di tensionamento
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11769549
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
06830-30
Bianco 20 cm
57.05€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11772753
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
06830-54
Bianco 14 cm
58.45€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11795748
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
06830-31
Red 20 cm
61.95€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11835302
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
06830-56
White 19 cm
61.50€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11722693
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
06830-52
Bianco 10 cm
30.10€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • These ties are injection-molded of 6/6 nylon, won’t corrode or stretch
  • Easily apply ties by hand or use a tensioning tool (tool sold separately)
  • Ties are UL-component recognized, and are self-extinguishing as per UL 94 Flam
  • Class: V-2 (models 06830-85 and -95 have a UL flame rating of UL94-HB)
  • All solid design cable ties (A, and E meet military specification MS3367 except the extra-heavy duty models (06830-42 and -99)
  • Ties withstand temperatures to 85°C (185°F) and have a melting point of 257°C (495°F); except for barbed design cable ties which withstand temperatures to 75°C (167°F) and have a melting point of 218°C (425°F)
Specifica
Specifica
Fascette serracavi
Confezione da 1000
Semplice applicazione manuale delle fascette o tramite uno strumento di tensionamento
Nylon
Componente UL riconosciuto
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Fascette serracavi in nylon