Learn More
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
Punto di fusione | 200°C |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula molecolare | C11H16N5O·PF6 |
Quantità | 5 g |
Indice di Merck | 15,4654 |
Informazioni di solubilità | (10% in DMF) Clear colorless |
Molecular Weight (g/mol) | 379.25 |
Peso formulazione | 379.25 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0431674 | Certificato di analisi | 12/01/2024 | 299430010,299430050,299430250 |
A0456199 | Certificato di analisi | 21/09/2023 | 299430010,299430050,299430250 |
A0453780 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 299430010,299430050,299430250 |
A0401732 | Certificato di analisi | 03/05/2021 | 299430010,299430050,299430250 |
A0424139 | Certificato di analisi | 11/11/2020 | 299430010,299430050,299430250 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N`,N`-tetramethyluronium hexafluorophosphate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu