Learn More
B Braun™ Siringa monouso Luer-Lock centrico in tre pezzi Omnifix™ Solo
Features smooth plunger action and double-seal stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-Piece Syringes are designed for consistent performance.
Marca: B Braun™ 4617100V
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High visibility; transparent barrel with permanent bold graduations
- Secure backstop to prevent accidental plunger withdrawal
- Double seal stopper prevents medication leakage
- Large, stable finger grips
- Components do not contain DEHP, PVC, or other rubber tree latex
- Disposable
- Piston with double sealing ring provides slow aspiration and injection
Specifica
EN ISO 7886-1, ISO 10993 risp. DIN EN 30993 | |
Naturale | |
Per aspirazione lenta e iniezione | |
Siringa attacco centrico Luer Lock a 3 parti | |
0.5 mL | |
10 mL | |
Sì |
Polyisoprene Rubber (Tip), Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger) | |
Graduazione nera ad alto contrasto | |
Sì | |
Sì | |
Confezione da 100 | |
Luer Lock centrico | |
Sì |
Titolo del prodotto
B Braun™ Siringa monouso Luer-Lock centrico in tre pezzi Omnifix™ Solo > Volume: 10mL