Learn More
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance Masks
GREENER_CHOICE
Op Air Pro Oxygen FFP2 masks are easy to put on with high breathability due to high quality raw material. Made with the Mass Balance approach from recycled materials.
20.70€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Class I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Colore White
Stile Pouch
Strap Attachment Type Headband
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17794789
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kolmi™
M52214S-WH-MB
Small
20.70€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17774789
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kolmi™
M52014S-WH-MB
Medium
20.70€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17784789
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kolmi™
M52114S-WH-MB
Large
20.70€
pezzi 50
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filtering half mask, efficiency class FFP2 NR D developed to protect against solid and liquid aerosols and particles
  • Type IIR certified, it protects the environment against droplets emitted by the wearer and it protects from potential body fluid splashes
  • Knitted headloops ultrasonically welded for optimal comfort
  • Fits perfectly to face to limit inward leakage thanks to its shape and soft materials
  • Hypoallergenic and has been dermatologically tested
  • Packaged in individual polybags
  • Made in France
Specifica
Specifica
EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Class I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
White
Pouch
Headband
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance Masks