Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side.
Marca:  Thermo Scientific™ 3791-WP1D-BR
668.88 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17288820
  • 1480.00€ / pezzi 480
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Colorless
2D Barcoded Open-Top Tubes in Barcoded Latch Racks
1400 μL
Polypropylene
Tube barcode: Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction; Rack barcode: 2D Datamatrix; Linear EAN Code 128; Human Readable
Non-sterile
10 Latch Racks of 96 Tubes/Cs.
Storage Tube (Open Top)
Not Autoclavable
V-bottom
10 Latch Racks of 96 Tubes/Cs.
Matrix™
No
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1347872 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/08/2022 Catalog Number3791-WP1D-BR
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes >