Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side.
1110.00€ - 1480.00€
Specifica
Product Type Storage Tube (Open Top)
Autoclavabile Not Autoclavable
Linea di prodotti Matrix™
Graduated No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Sterilità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Sterilità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
17278820
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3790-WP1D
1400 μL Non-sterile Bulk
1275.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17288820
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3791-WP1D-BR
1400 μL Non-sterile 10 Latch Racks of 96 Tubes/Cs.
1480.00€
pezzi 480
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17298820
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3792-WP1D-BR
1400 μL Sterile 10 Latch Racks of 96 Tubes/Cs.
1110.00€
pezzi 480
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Storage Tube (Open Top)
Not Autoclavable
Matrix™
No
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes