Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726202.60
Codice prodotto. 10318071
  • 1335.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm
0.32 mm
G1, G2, G38
340°C to 360°C
60 m
GC Capillary Column
Optima™ 1 MS
GC/MS, ECD, General Analyses at Trace Level
0.25 μm
1 Each
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column > I.D.: 0.32mm; Length: 60m