Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaction/Digestion Tubes and Liquid Reagents
Perform colorimetric testing including fluoride, COD, total nitrogen and total phosphate using the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Liquid Reagents, Digestion and Reaction Tubes.
Marca: Thermo Scientific™ ACR011
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Digestion Tubes, Reaction Tubes and Liquid Reagents with Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Digestion and reaction tubes contain the precise amount of reagent, are made of special optical glass and fit the Orion™ AQUAfast COD165 thermoreactor. Digestion tubes measure COD, total nitrogen and total phosphate. Reaction tubes measure ammonia, nitrate and phosphate. Liquid reagents mix quickly and easily in solution and measure fluoride (SPADN), hydrazine and pH.
Changes in nutrient levels can alter the delicate balance in ecosystems and contaminate drinking water. Tube tests make it easy to determine concentrations of species in samples.
Digestion tube tests and reaction tube tests are preprogrammed in the Orion AQ3700 meter. Some of the listed tests have only liquid components, like our AC2009 SPADNS test for fluoride, and some have liquid and powder or liquid and tablet reagents.
Specifica
AQUAfast ammonia HR reaction tubes, 50 tubes | |
Reaction Tube | |
Set of 3: 50 Ammonia Diluent Reagent HR Reaction Tubes, 50 Ammonia Salicylate Powder Packs, 50 Ammonia Cyanurate Powder Packs | |
1 to 50mg/L N | |
Ammonia |
Wastewater: Standard Methods 4500-NH3 F-1997 | |
Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter | |
50 Tubes | |
Salicylate |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonia Cyanurate Powder Pack, 5 ml
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate