Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers
Optimized for your water analysis needs AquaMate 7100 Vis and AquaMate 8100 UV-Vis Spectrophotometers provide fast and reliable results
Marca:  Thermo Scientific™ AQ8100
7743.02 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16439835
  • 8150.55€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Includes: Test Tube Holder for vials and test tube from 12 to 25 mm OD, 10 mm square single-cell holder, AquaMate Water Analysis Methods Software, Snap-on Printer, Dust Cover, External Power Supply, North America power cable (NEMA 5-15), European power cable (CEE 7/7), UK Power cable (BS 1362)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers > UV-Vis Spectrophotometer with Europe, North America and UK Power Cords