Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Combination pH Electrodes
Environmentally friendly lab pH electrodes to meet RoHS requirements by containing no lead, mercury or other hazardous substances — making disposal of old electrodes easy and hassle free.
150.05€ - 217.08€
Specifica
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH Orion
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39.3 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Giunzione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Giunzione Prezzo Quantità e disponibilità  
11547054
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
GD9106BNWP
Low-maintenance gel-filled Doppio
195.98€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10359834
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
GD9156BNWP
Liquid filled Doppio
217.08€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11567054
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
GS9106BNWP
Low-maintenance gel-filled Singolo
156.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10709185
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
GS9156BNWP
Liquid-filled Singolo N/A N/A N/A
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Corpo in resina epossidica
°°
39.3 in.
0 to 14
Misuratore di pH Orion
1 m
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ Combination pH Electrodes