Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Membrane Caps for Polarographic Dissolved Oxygen Probe
Reduce probe servicing time and eliminate assembly problems using the Thermo Scientific™ Orion™ Membrane Caps for Polarographic Dissolved Oxygen Probe.
55.00€ - 117.00€
Specifica
Tipo | Dissolved Oxygen Probe Accessories |
---|---|
Tipo di sonda | Polarographic DO |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10654603
|
Thermo Scientific™
080515 |
Orion DO Probes 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F | 1 cap |
55.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11767757
|
Thermo Scientific™
081003 |
Orion DO Probes 080510MD, 081010MD, 081010 | Three Caps |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Reduce probe servicing time and eliminate assembly problems using Thermo Scientific™ Orion™ Membrane Caps for Polarographic Dissolved Oxygen Probe. Convenient screw-on membrane caps help ensure optimal probe performance.
Warranty: Out of boxSpecifica
Dissolved Oxygen Probe Accessories | |
Polarographic DO |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.