Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ORP Standards for Redox/ORP Electrodes
Descrizione
Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP Standards for Redox/ORP Electrodes. Orion OPR standards are stable for up to a year (unopened) and can be used directly from the bottle with no mixing or diluting.
Orion OPR standards are designed for use with gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN); refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN); glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC); and Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800).
- Included in the new ASTM ORP method
- Used as relative mV standard to calibrate the offset of sample
- +220mV vs. Ag/AgCl using 4M KCl saturated with AgCl filling solution (Part No. 900011), +420mV vs. Standard Hydrogen Electrode (EH)
Specifica
Specifica
| Descrizione | ORP Standard |
| Imballaggio | Bottle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN), Refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN), Glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC), Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800) |
| Tipo | Redox/ORP Electrode Standard |
| Quantità | 5 x 60 mL |
Sicurezza e movimentazione
- ORP Standard
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,boric acid
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.