Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Glass Bodied pH/ATC Triode™
Nessuna necessità di attendere la stabilizzazione delle letture pH nella misurazione di campioni con temperature variabili.
428.13€ - 441.20€
Specifica
Giunzione Ceramic
Materiale Chemical Resistant Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH/ATC combinato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
16690713
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
BNC Waterproof, RCA Mettler Toledo Five and Seven series pH meters
441.20€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12493617
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8302BNUMD
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN Misuratori Orion Versa Star, Star A e Dual Star
428.13€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
Description
Description
Nessuna necessità di attendere la stabilizzazione delle letture pH nella misurazione di campioni con temperature variabili. Gli elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ combinano stabilità, precisione e velocità di risposta della linea ROSS Ultra con la misurazione integrata delle temperature. Gli elettrodi Orion ROSS non contengono argento o cloruro di argento e sono dotati di design a doppia giunzione, per la protezione del campione dalle contaminazioni e per la compatibilità con i tamponi TRIS.
Un solo elettrodo per la misurazione di pH e temperatura
Per misurazioni del pH più veloci. Gli elettrodi per pH ROSS Ultra Triode offrono maggiore flessibilità, accuratezza e precisione per tutte le esigenze di misurazione del pH. Grazie ai sensori di temperatura integrati, questi elettrodi rappresentano una pratica soluzione per le misurazioni di routine dei campioni. Compatibili con i misuratori Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A e Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, nonché con i misuratori di pH Mettler Toledo™.
Mercati di destinazione:
  • farmaceutico
  • produzione alimentare
  • accademico/istituzionale
  • ambientale
Applicazioni:
  • controllo qualità
  • ricerca
  • uso generale
Garanzia: 24 mesi dalla data di acquisto dell'acquirente o 36 mesi dalla data di spedizione del rivenditore, la prima data delle due
Specifications
Specifications
Ceramic
0 to 14
Elettrodo pH/ATC combinato
ROSS
0.03 pH for buffers using automatic temperature compensation
2 Years
1 m
Chemical Resistant Glass Body
°°
Soluzione di riempimento di KCl 3 M per elettrodo ROSS (n. di cat. 810007)
7
0.01
120 mm
12 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Glass Bodied pH/ATC Triode™