Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi combinati pH/ATC a bassa manutenzione Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Gli elettrodi combinati a bassa manutenzione per pH/ATC Triode™ Orion™ ROSS Ultra™ di Thermo Scientific™ misurano il pH e la temperatura dei campioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 8107UWMMD
269.14 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11849221
  • 414.06€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Orion ROSS Ultra Low Maintenance pH/ATC Triode Combination Electrodes with a BNC and 8-pin MiniDIN Connector and 3 meter cable
Glass Capillary
0 to 14
Elettrodo pH/ATC combinato
Misuratori Orion Versa Star, Star A e Dual Star
7
0,01
18 Months
3 m
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN
Rugged Epoxy Body, Filled with Low Maintenance Gel
°°
Nessuno
ROSS
0.03 pH for buffers using automatic temperature compensation
TRIS, solfuri o proteine
120 mm
12 mm
Videos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
    • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
      Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
      SDS
      Documenti
      Documenti
      Manuals
      Product Information
      Certificati
      Vedi i prodotti accessori
      Titolo del prodotto
      Thermo Scientific™ Elettrodi combinati pH/ATC a bassa manutenzione Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ > For Orion Star series; WPBNC 8pin miniDIN connector, 3m cable
      Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.