Learn More
Oxalyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10113280
Oxalyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10113280
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10113280
Marca: Thermo Scientific Acros 129610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-37-8, 75-44-5, 76-02-8
Formula molecolare C2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.93
Numero MDL MFCD00000704
InChI Key CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 65578
IUPAC Name oxalyl dichloride
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalyl chloride
Punto di fusione -12.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4780g/mL
Punti di ebollizione 63.0°C to 64.0°C (763.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOCOCl
Indice di rifrazione 1.4285 to 1.4305
Quantità 25 g
Beilstein 02, 542
Fieser 01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
Indice di Merck 15, 7013
Gravità specifica 1.478
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in the main common organic solvents :, methylene chloride; dichloroethane; chlorobenzene;, ethylacetate; hexane; acetone; toluene; ether;, benzene; chloroform and ether
Peso formulazione 126.93
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468321 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
Numero di lottoA0465447 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/08/2024 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
Numero di lottoA0438812 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
Numero di lottoA0450920 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
Numero di lottoA0411678 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Oxalyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.