Learn More
Oxalyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11449146
Oxalyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11449146
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11449146
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18012.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Ammonium hexafluorotitanate is used as an anti-corrosive cleaning agent. It is also used for the production of ceramics and glass. Further, it is used in the preparation of synthetic gems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Oxalyl chloride is mainly used as a catalyst in the oxidation of alcohols to the corresponding aldehydes and ketones. It is actively used for the synthesis of acid chlorides from acids. In the Fridel-Crafts acylation reaction, it reacts with aromatic compounds to get the corresponding acyl choride using aluminum chloride as catalyst. Further, it is utilized to prepare dioxane tetrketone, an oxide of carbon.
Solubility
Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether, benzene and chloroform.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with bases, alcohols, water, amines and metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-37-8
Formula molecolare C2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.92
Numero MDL MFCD00000704
InChI Key CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 65578
IUPAC Name oxalyl dichloride
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalyl chloride
Punto di fusione °C to 12°C
Densità 1.455
Punti di ebollizione 63°C to 64°C
Intervallo percentuale saggio 0.98
Indice di rifrazione 1.429
Quantità 50 g
Numero UN UN2927
Beilstein 1361988
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,6914
Informazioni di solubilità Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether,benzene and chloroform.
Peso formulazione 126.93
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS12E087 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Numero di lotto10252578 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/09/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Numero di lottoA0465447 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/09/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Numero di lotto10248436 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/11/2023 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Numero di lotto10245891 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanedioyl dichloride
Titolo del prodotto
Oxalyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >