Learn More
Thermo Scientific™ Siero di cavallo Oxoid™
Thermo Scientific™ Oxoid Horse Serum is an extract of horse blood for addition to culture media.
Marca: Thermo Scientific™ SR0035C
73.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Thermo Scientific™ Oxoid Horse Serum is an extract of horse blood for addition to culture media.
Specifica
Horse | |
Liquid | |
Horse Whole Blood, Supplement | |
100 ml |
Microbiology Product Catalog - Europe
Dimensione file: 3.2 MB
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Siero di cavallo Oxoid™ > 100mL