Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Agar Oxoid™
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other micro-organisms with this nutritive, non-selective medium.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0003B
148.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10219252
  • 250.00€ / 500g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other microorganisms with Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Agar (Dehydrated). This non-selective medium contains beef extracts combined with peptone, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
Nutrient Agar is a basic culture medium used to subculture organisms for maintenance purposes or to check the purity of subcultures from isolation plates prior to biochemical or serological tests.
In semi-solid form, as agar slopes or agar butts, the medium is used to maintain control organisms1.
Nutrient Agar is suitable for teaching and demonstration purposes. It contains a concentration of 1.5% agar to permit the addition of up to 10% blood or other biological fluid, as required. The medium, without additions, may be used for the cultivation of organisms which are not exacting in their nutritional requirements.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Riferimento industriale: AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL.
In polvere
Confezioni singole
Agar nutriente
Agar
Per terreno da 17.9 l
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6224392 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberCM0003B
Numero di lotto6224560 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberCM0003B
Numero di lotto6171690 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog NumberCM0003B
Numero di lotto6189959 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog NumberCM0003B
Numero di lotto6189958 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/11/2024 Catalog NumberCM0003B
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nutrient Agar Oxoid™ > Nutrient Agar; 500g
Per uso esclusivo in laboratorio