Learn More
R&L Enterprises™ Morsetto per stativo
Enables articles from 2 to 90mm in diameter to be clamped securely. I morsetti per stativo R&L Enterprises™ sono dotati di ganasce in lega di alluminio con altre parti in ottone placcato.
Marca:  R&L Enterprises™ 9505
Codice prodotto. 11517722
  • 119.00€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes:
Clamp only. (Boss head is sold separately.)
Descrizione
Descrizione
Enables articles from 2 to 90mm in diameter to be clamped securely.
  • Il design garantisce una presa salda a tutti gli angoli di apertura
  • I rivestimenti interni in sughero delle ganasce sono adeguatamente fissati
  • Disponibile con vite di bloccaggio in metallo o in plastica
Specifica
Specifica
5/Pk.
Aluminum Alloy, Brass
For use with 2 to 90mm diameter
Stativo standard per morsetti
Vite di bloccaggio con testa in metallo
Cork Lined
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
R&L Enterprises™ Morsetto per stativo > Comprende: Vite di bloccaggio con testa in metallo