Learn More
Thermo Scientific™ Orange Serum Agar Oxoid™
Isolate and enumerate microorganisms capable of surviving citrus products with this medium
Marca:  Thermo Scientific™ CM0657B
259.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10681665
  • 268.00€ / 500g
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Isolate and enumerate spoilage organisms of citrus products with Thermo Scientific™ Oxoid™ Orange Serum Agar (Dehydrated). Orange Serum Agar is developed specifically for the isolation and enumeration of microorganisms that are capable of surviving citrus products.1 The low pH of these products limits the growth of microorganisms to those capable of tolerating the acidic environment.
Organisms known to grow in single strength and concentrated citrus juices are lactic acid and acetic acid bacteria, yeasts, and molds2. Of this group of organisms, lactic acid bacteria have been mainly implicated as the cause of spoilage and these have been identified as Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Leuconostoc mesenteroides and Leuconostoc dextranicum3.
Tryptone in the medium provides amino acids and other complex nitrogenous substances while glucose serves as fermentable carbohydrate and energy source. Yeast extract supplies vitamins which stimulate growth. Orange serum provides an optimal environment for the recovery of acid tolerant microorganisms from citrus fruit products.
In comparative studies carried out by Murdock et al.4 Orange Serum Agar was found to be a superior medium when compared to other media used for the total count and detection of spoilage organisms.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Agar sierico arancio
Agar
Per terreno da 13.5 l
In polvere
Confezioni singole
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6224130 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2025 Catalog NumberCM0657B
Numero di lotto6235498 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2025 Catalog NumberCM0657B
Numero di lotto6183184 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2024 Catalog NumberCM0657B
Numero di lotto6180115 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2024 Catalog NumberCM0657B
Numero di lotto6171968 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2024 Catalog NumberCM0657B
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orange Serum Agar Oxoid™ > Orange Serum Agar; 500g
Per uso esclusivo in laboratorio