Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, RFP 2.0
Second-generation EVOS LED light cubes provide superior illumination uniformity across the field of view, resulting in exceptional tile-stitch image quality.
Marca:  Invitrogen™ AMEP4952
Codice prodotto. 16834573
  • 4680.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
LED Light Cube
Countess™ III FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Ex: 542/20 Em: 593/40
EVOS
Condensing Optics, Hard-coated Filters
1 each
Titolo del prodotto
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, RFP 2.0 > EVOS Light Cube, RFP 2.0