Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptomycin Antimicrobial Susceptibility discs
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
51.70€ - 51.95€
Specifica
Agenti antimicrobici | Streptomycin |
---|---|
Descrizione | Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con streptomicina |
Codice antibiotico | S |
Product Type | Antimicrobial Susceptibility Discs |
Test Type | Antimicrobial Susceptibility |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Codice antibiotico | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Codice antibiotico | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10219732
|
Thermo Scientific™
CT0047B |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con streptomicina | S | 10 µg |
51.95€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10780714
|
Thermo Scientific™
CT0048B |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con streptomicina | S | 25μ g |
51.95€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11993822
|
Thermo Scientific™
CT1897B |
Oxoid Streptomycin Antimicrobial Susceptibility Discs | S | 300µg |
51.70€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptomycin Antimicrobial Susceptibility discs.
Ease-of-use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
- Inoculum level
- Presence of contamination
- Resistant mutants
- Beta-lactamase activity
- Antagonism and synergy between antibiotics
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
Streptomycin | |
S | |
Antimicrobial Susceptibility | |
5 cartucce/confezione |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con streptomicina | |
Antimicrobial Susceptibility Discs | |
5 Cartridges/Pk. | |
50 dischi/cartuccia |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptomycin Antimicrobial Susceptibility discs