Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptomycin Antimicrobial Susceptibility discs
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
Marca:  Thermo Scientific™ CT0048B
50.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10780714
  • 51.95€ / pezzi 250
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptomycin Antimicrobial Susceptibility discs.
Ease of use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.
disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results, but also provides a visual indication of the following:
  • Inoculum level
  • Presence of contamination
  • Resistant mutants
  • Beta-lactamase activity
  • Antagonism and synergy between antibiotics
Each cartridge is individually sealed with a desiccant to maintain a moisture level of <2%, ensuring long term stability.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need, and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Streptomycin
25μ g
S
Antimicrobial Susceptibility
5 cartucce/conf.
Conforme alle linee guida CLSI
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con streptomicina
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 Cartridges/Pk.
50 dischi/cartuccia
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6116000 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/06/2024 Catalog NumberCT0048B
Numero di lotto3636085 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/03/2023 Catalog NumberCT0048B
Numero di lotto3509893 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/07/2022 Catalog NumberCT0048B
Numero di lotto3312183 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/06/2021 Catalog NumberCT0048B
Numero di lotto2978524 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/06/2020 Catalog NumberCT0048B
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptomycin Antimicrobial Susceptibility discs >