Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
485.99€ - 21420.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10449334
|
Thermo Scientific™
35003-031030 |
3 μm | 1 mm | 30 mm | Analytical Column |
1354.85€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10087874
|
Thermo Scientific™
35003-032130 |
3 μm | 2.1 mm | 30 mm | Analytical Column |
1288.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10641514
|
Thermo Scientific™
35003-052130 |
3 µm | 2.1 mm | 50 mm | Colonna analitica |
1288.47€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10437263
|
Thermo Scientific™
35003-053030 |
3 μm | 3 mm | 50 mm | Analytical Column |
1543.32€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10130593
|
Thermo Scientific™
35003-054630 |
3 μm | 4.6 mm | 50 mm | Analytical Column |
1716.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10129334
|
Thermo Scientific™
35003-101030 |
3 μm | 1 mm | 100 mm | Analytical Column |
1609.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10384603
|
Thermo Scientific™
35003-102130 |
3 μm | 2.1 mm | 100 mm | Analytical Column |
1685.56€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10682854
|
Thermo Scientific™
35003-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | Analytical Column |
1929.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10223313
|
Thermo Scientific™
35003-104630 |
3 μm | 4.6 mm | 100 mm | Analytical Column |
2145.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10569925
|
Thermo Scientific™
35003-152130 |
3 µm | 2.1 mm | 150 mm | Colonna analitica |
2169.18€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10518215
|
Thermo Scientific™
35003-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm | Analytical Column |
2605.38€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10017394
|
Thermo Scientific™
35003-154630 |
3 μm | 4.6 mm | 150 mm | Analytical Column |
2894.62€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10744624
|
Thermo Scientific™
35003-104646 |
3 μm | 4.6 mm | 100 mm | High Temperature Column |
2255.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10333025
|
Thermo Scientific™
35003-103046 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | High Temperature Column |
2025.76€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10191333
|
Thermo Scientific™
35003-102146 |
3 μm | 2.1 mm | 100 mm | High Temperature Column |
1690.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10354873
|
Thermo Scientific™
35003-052146 |
3 μm | 2.1 mm | 50 mm | High Temperature Column |
1351.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11538300
|
Thermo Scientific™
35003-012101 |
3 µm | 2.1 mm | 10 mm | Precolonna a cartuccia, 2 PK |
540.52€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11548300
|
Thermo Scientific™
35003-013001 |
3 μm | 10 mm |
540.52€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11558300
|
Thermo Scientific™
35003-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 2 Pk. |
540.52€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10764437
|
Thermo Scientific™
35003-011001 |
3 μm | 10 mm |
540.52€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10259794
|
Thermo Scientific™
35005-011001 |
5 μm | 10 mm |
515.63€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11568300
|
Thermo Scientific™
35005-012101 |
5 μm | 10 mm |
485.99€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11588300
|
Thermo Scientific™
35005-014001 |
5 μm | 10 mm |
490.74€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11578300
|
Thermo Scientific™
35005-013001 |
5 μm | 10 mm |
490.74€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10631134
|
Thermo Scientific™
35005-054630 |
5 μm | 4.6 mm | 50 mm | Analytical Column |
1558.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10543985
|
Thermo Scientific™
35005-104630 |
5 µm | 4.6 mm | 100 mm | Colonna analitica |
1949.89€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10579818
|
Thermo Scientific™
35005-151030 |
5 μm | 1 mm | 150 mm | Analytical Column |
1953.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10188904
|
Thermo Scientific™
35005-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm | Analytical Column |
2369.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10548205
|
Thermo Scientific™
35005-154630 |
5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Analytical Column |
2632.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10753406
|
Thermo Scientific™
35005-032130 |
5 μm | 2.1 mm | 30 mm | Analytical Column |
1173.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10007744
|
Thermo Scientific™
35005-101030 |
5 μm | 1 mm | 100 mm | Analytical Column |
1540.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10334273
|
Thermo Scientific™
35005-102130 |
5 µm | 2.1 mm | 100 mm | Colonna analitica |
1449.68€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10745983
|
Thermo Scientific™
35005-103030 |
5 µm | 3 mm | 100 mm | Colonna analitica |
1756.69€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10738043
|
Thermo Scientific™
35005-052130 |
5 μm | 2.1 mm | 50 mm | Analytical Column |
1173.49€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10191163
|
Thermo Scientific™
35005-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm | Analytical Column |
1404.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10084453
|
Thermo Scientific™
35005-152130 |
5 µm | 2.1 mm | 150 mm | Colonna analitica |
1972.42€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10089832
|
Thermo Scientific™
35005-104646 |
5 μm | 4.6 mm | 100 mm | High Temperature Column |
2049.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10121533
|
Thermo Scientific™
35005-102146 |
5 μm | 2.1 mm | 100 mm | High Temperature Column |
1537.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10293763
|
Thermo Scientific™
35005-052146 |
5 μm | 2.1 mm | 50 mm | High Temperature Column |
1292.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11518720
|
Thermo Scientific™
35005-022135 |
5 μm | 2.1 mm | 20 mm | HTS Column, 3 Pk. |
1558.73€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10322435
|
Thermo Scientific™
35005-051030 |
5 μm | 1 mm | 50 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10131913
|
Thermo Scientific™
35003-054646 |
3 μm | 4.6 mm | 50 mm | High Temperature Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10755316
|
Thermo Scientific™
35003-051030 |
3 μm | 1 mm | 50 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10704386
|
Thermo Scientific™
35003-032146 |
3 μm | 2.1 mm | 30 mm | High Temperature Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10408014
|
Thermo Scientific™
35005-159270 |
5 μm | 21.2 mm | 150 mm | Preparative Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10095984
|
Thermo Scientific™
35005-159070 |
5 μm | 10 mm | 150 mm | Preparative Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10271285
|
Thermo Scientific™
35005-109370 |
5 μm | 30 mm | 100 mm | Preparative Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10169284
|
Thermo Scientific™
35005-109270 |
5 μm | 21.2 mm | 100 mm | Preparative Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10270855
|
Thermo Scientific™
35005-109070 |
5 μm | 10 mm | 100 mm | Preparative Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10057484
|
Thermo Scientific™
35003-033030 |
3 μm | 3 mm | 30 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10640716
|
Thermo Scientific™
35005-033030 |
5 μm | 3 mm | 30 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10203053
|
Thermo Scientific™
35005-054646 |
5 μm | 4.6 mm | 50 mm | High Temperature Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10763406
|
Thermo Scientific™
35005-034630 |
5 μm | 4.6 mm | 30 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10429534
|
Thermo Scientific™
35005-034646 |
5 μm | 4.6 mm | 30 mm | High Temperature Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10753616
|
Thermo Scientific™
35005-032146 |
5 μm | 2.1 mm | 30 mm | High Temperature Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10037504
|
Thermo Scientific™
35003-101046 |
3 μm | 1 mm | 100 mm | High Temperature Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Per la soluzione dei problemi di separazione.
- Eccezionale ritenzione di analiti altamente polari
- Perfettamente ortogonale a C18
- Per la separazione di sostanze strutturalmente correlate
- Intervallo di pH compreso tra 0 e 14
- Eccellente per applicazioni con temperature elevate
- Bulloneria colonna in acciaio inox al 100%
- Bulloneria per colonna priva di PEEK per l'uso a temperature superiori a 120 °C
Informazioni per l'ordine:
Sono disponibili anche colonne di altre dimensioni. Alcune colonne sono destinate all'uso con temperature elevate. Per ulteriori informazioni rivolgersi al rappresentante dell’assistenza clienti.
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.