Learn More
Fisherbrand™ Microinserto in vetro trasparente per fiala con imboccatura larga
Le fiale con imboccatura larga richiedono inserti con un diametro di 6 mm.
206.00€ - 1225.00€
Specifica
Descrizione | Micro Insert |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Micro Sampling |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) residuo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) residuo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11777557
|
Fisherbrand™
|
0.35 mL | 31 mm | <4 μL |
331.27€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11762418
|
Fisherbrand™
|
0.5 mL | 31 mm | <8 μL |
206.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11752418
|
Fisherbrand™
|
0.34 mL | 31 mm | <4 μL |
268.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889120
|
Fisherbrand™
|
0.34 mL | 31 mm | <4 μL |
625.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11805863
|
Fisherbrand™
|
0.3 ml | 29 mm | < 4 µl |
845.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11878951
|
Fisherbrand™
|
0.3 mL | 29 mm | <4 μL |
1225.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Micro inserto
- Per fiale a imboccatura larga
- Trasparente
- Vetro
Specifica
Micro Insert | |
Clear | |
Glass | |
Micro Sampling |