Learn More
Buerkle™ Packaging Buckets
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. ™
2.10€ - 8.25€
Specifica
Product Type Secchio per conservazione
Materiale Polipropilene
Colore Bianco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adatto per l'industria alimentare o dei materiali edili e per sostanze chimiche non aggressive in applicazioni domestiche, ospedaliere o di salvaguardia dell'ambiente.
Include Chiusura di qualità con coperchio robusto
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) con chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) con chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11831091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
2327-0001
1 L 132 mm 131 mm
2.10€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11841091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
2327-0020
2 L 175 mm 132 mm
3.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11851091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
2327-0030
3 L 225 mm 123 mm
4.10€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11861091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
2327-0050
5 l 225 mm 194 mm
6.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11871101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
2327-0010
10 L 268 mm 263 mm
8.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Suitable for food or building material industries and non-aggressive chemicals in environmental protection, hosptials and household. Features strong handle and quality closure for product safety.
  • Polipropilene bianco
  • Air-tight closure
  • Includes lid
Specifica
Specifica
Secchio per conservazione
Bianco
Chiusura di qualità con coperchio robusto
Polipropilene
Adatto per l'industria alimentare o dei materiali edili e per sostanze chimiche non aggressive in applicazioni domestiche, ospedaliere o di salvaguardia dell'ambiente.
Ciascuno
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Buerkle™ Packaging Buckets