Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Prestained NIR Protein Ladder
A mixture of 10 proteins (11 to 250KDa) that are blue-stained and fluor-labeled for near-IR fluorescent visualization and protein sizing following electrophoresis.
Marca:  Thermo Scientific™ 26635
300.20 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12361893
  • 322.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Contents: two vials of 250 μL each
Storage buffer: 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25°C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 and 33% glycerol
Storage: Upon receipt store at -20°C
10
Yes
1 color: Blue
250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa
2 x 250 µl
Western Blotting, SDS-PAGE
Colorimetric, NIR Fluorescence (700 nm)
Protein Ladder
11 to 250 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycine Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
PageRuler™
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2806511 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number26635_LITL18 PROMO,26635
Numero di lotto2829862 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number26635_LITL18 PROMO,26635
Numero di lotto2861237 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number26635_LITL18 PROMO,26635
Numero di lotto2871090 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number26635_LITL18 PROMO,26635
Numero di lotto2892194 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number26635_LITL18 PROMO,26635
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ PageRuler™ Prestained NIR Protein Ladder > Pageruler prestained; 250μL