Learn More
Palladium(II) acetylacetonate, 35% Pd, Thermo Scientific Chemicals
112.56€ - 565.82€
Identificatori chimici
CAS | 14024-61-4 |
---|---|
Formula molecolare | C10H14O4Pd |
Molecular Weight (g/mol) | 304.64 |
Numero MDL | MFCD00000025 MFCD00000025 |
InChI Key | JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L |
Sinonimo | palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii |
PubChem CID | 53384484 |
IUPAC Name | (E)-4-oxopent-2-en-2-olate;palladium(2+) |
SMILES | [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10042570
|
Thermo Scientific Acros
197580010 |
1 g | Glass bottle |
112.56€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11344112
|
Thermo Scientific Acros
197580050 |
5 g | Glass bottle |
565.82€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
14024-61-4 | |
304.64 | |
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L | |
53384484 | |
[Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
C10H14O4Pd | |
MFCD00000025 MFCD00000025 | |
palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium iiVedi altri risultati | |
(E)-4-oxopent-2-en-2-olate;palladium(2+) |
Specifica
Palladium(II) acetylacetonate | |
35% Pd | |
Brown-Red | |
C10H14O4Pd | |
MFCD00000025 MFCD00000025 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene | |
[Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
304.64 | |
304.61 | |
Authentic |
190.0°C | |
14024-61-4 | |
Solution | |
(CH3COCH=C(CH3)O)2Pd | |
palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii | |
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L | |
(E)-4-oxopent-2-en-2-olate;palladium(2+) | |
53384484 | |
35% (Pd) |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doc
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-859-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Palladium(II) acetylacetonate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P420-Conservare lontano da altri materiali.