Learn More
Palladium(II) trifluoroacetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11368238
Palladium(II) trifluoroacetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368238
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11368238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039448.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Palladium(II) trifluoroacetate is used in the preparation of allyl-palladium complexes. It acts as a catalyst used in the mild decarboxylation of electron-rich aromatic acids and the direct cross-coupling of unactivated arenes. Further, it is involved in the selective allylic oxidation of geranylacetone and other olefins to their allyl acetates in order to prepare keto alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42196-31-6
Formula molecolare C4F6O4Pd
Molecular Weight (g/mol) 332.45
Numero MDL MFCD00013204
InChI Key PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3dVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2733347
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) trifluoroacetate
Punto di fusione 210°C (decomposition)
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Soluble in diethyl ether and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and trifluoroacetic acid.
IUPAC Name palladium(2+);2,2,2-trifluoroacetate
Peso formulazione 332.44
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Brown powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM13L032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/01/2025 Catalog Number039448.06,039448.03
Numero di lottoR15J040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/05/2023 Catalog Number039448.06,039448.03
Numero di lottoX05I012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2022 Catalog Number039448.06,039448.03
Numero di lottoR04I062 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/05/2022 Catalog Number039448.06,039448.03
Numero di lottoH11Q21 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number039448.06,039448.03
Titolo del prodotto
Palladium(II) trifluoroacetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >