Learn More
Palladium wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11321528
Palladium wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321528
1 m
Click to view available options
Quantità:
1 m
25 m
5 m
Codice prodotto. 11321528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010962.G1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium wire
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 m
Percent Purity 99.99%
Grado Premion™
Odore Odorless
Peso ≈0.6g/m
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR01J008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/05/2023 Catalog Number010962.G9,010962.G5,010962.G1
Numero di lottoM08H013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number010962.G9,010962.G5,010962.G1
Numero di lottoT01H029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010962.G9,010962.G5,010962.G1
Numero di lottoI28R021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010962.G9,010962.G5,010962.G1
Numero di lottoR22A013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010962.G9,010962.G5,010962.G1
Titolo del prodotto
Palladium wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >