Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pararosaniline chloride, 95%, pure
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ideal for analysis by ICP-MS and high-resolution ICP-MS.
- Evaluated for 65 metals at low-level ppt concentrations.
- Manufactured, purified, and packaged in a Class 1000 clean room.
- Packaged in specially cleaned Teflon FEP for PFA bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
- Three year shelf life from time of manufacture - available on COA
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Pararosaniline chloride |
Punto di fusione | 268.0°C to 270.0°C |
Colore | Green |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 25 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol |
Peso formulazione | 323.83 |
Percent Purity | 98% |
Grado | Pure |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0453205 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 416800250,416800050,416801000 |
A0396964 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 416800250,416800050,416801000 |
A0413347 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 416800250,416800050,416801000 |
A0445778 | Certificato di analisi | 26/09/2022 | 416800250,416800050,416801000 |
A0430168 | Certificato di analisi | 20/05/2021 | 416800250,416800050,416801000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pararosaniline chloride
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Pararosaniline chloride, 95%, pure >