Learn More
3M™ Mascherine antiparticolato
Per migliorare l'aderenza alle differenti forme e dimensioni del viso. Le mascherine antiparticolato 3M™ sono riutilizzabili e possono essere utilizzate per più di un turno.
66.85€ - 74.50€
Specifica
Product Type | Particulate Respirator |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Metalworking, Chemical Processing, Construction, Pharmaceuticals, Ship Building, Chemical Processing, Construction, Pharmaceuticals |
Senza lattice | Yes |
Forma | Cup |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15678185
|
3M™
7100081543 |
Blue |
66.85€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15688185
|
3M™
7100081542 |
Rosso |
74.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Il materiale filtrante dalle alte prestazioni garantisce la traspirazione
- La flessibilità del materiale ne consente la confortevole adattabilità a una grande varietà di forme e dimensioni del viso offrendo un'aderenza personalizzata
- Il design dal profilo innovativo è progettato per offrire un'aderenza migliore attorno al naso
- Le fasce regolabili intrecciate con codifica a colori e regolazione a 4 punti contribuiscono a offrire maggiore sicurezza
- Facile da pulire per l'igiene di chi la indossa con il panno per la pulizia della guarnizione frontale 3M™ 105 (secondo le norme EN 149+A1)
- Resistente alla compressione, offre ottimi risultati in ambienti caldi e umidi
- Valutazione 'R' secondo EN 149. Riutilizzabile
- La valvola Cool Flow™ consente un'uscita efficace del calore per indossare il prodotto con una confortevole sensazione di fresco e ridurre al minimo l'appannamento degli occhiali
Specifica
Particulate Respirator | |
Yes | |
Non-sterile |
Metalworking, Chemical Processing, Construction, Pharmaceuticals, Ship Building, Chemical Processing, Construction, Pharmaceuticals | |
Cup | |
No |
Titolo del prodotto
3M™ Mascherine antiparticolato