Learn More
Invitrogen™ Human PDK-1, His Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ P3001
Codice prodotto. 10591194
  • 562.00€ / 1mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length
PDK1 (3-phosphoinositide dependent kinase-1) is a serine/threonine protein kinase localized to the plasma membrane. It plays a vital role in insulin-induced glycogen synthesis, PKC activation, and activation of the AGC subfamily of protein kinases. Plays an important role in cellular responses to hypoxia and is important for cell proliferation under hypoxia. Protects cells against apoptosis in response to hypoxia and oxidative stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2075787F Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog NumberP3001
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Human PDK-1, His Tag Recombinant Protein > 5 μg; Unlabeled