Learn More
Eppendorf™ Adapter
Marca: Eppendorf™ 5825747003
335.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For 27 round-bottom tubes 5 mL FACS
- For Rotor S-4-104
- Rotor S-4x1000 round buckets and Rotor S-4x750
- 2 pcs
Specifica
Adapter | |
12 x 75 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Adapter > Capacity (Dia. x L): 12 x 75mm; Round Bottom Tube; 3900rpm; 3044 x g