Learn More
asecos™ PE IBC Station with Bearing Block
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
dietro preventivo
Specifica
Colore Blu
Capacità (sistema imperiale) 264.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 1000 L
Materiale Polietilene
Tipo IBC Spill Pallet
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17826406
Vedere i documenti
asecos™
13054
1575.00 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17896516
Vedere i documenti
asecos™
13055
1800.00 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
  • Integrated polyethylene storage mount with upturned edges to prevent IBC from slipping
Specifica
Specifica
Blu
1000 L
IBC Spill Pallet
1380.00 mm
1380.00 mm
760.00 mm
264.2 gal.
Polietilene
54.33 in.
54.33 in.
29.92 in.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
asecos™ PE IBC Station with Bearing Block